Få mere at vide
2-Mercapto-4-phenylthiazol, 98%
Artikelnummer. 11357605
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357605 25 g 25g
11347605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05829.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 2103-88-0 | C9H7NS2 | 193,282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2103-88-0
Molekylær formel C9H7NS2
Molekylvægt (g/mol) 193.282
MDL nummer MFCD00014508
InChI nøgle CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazole-2-thiol, 2-mercapto-4-phenylthiazole, 4-phenyl-1,3-thiazole-2-thiol, 4-phenyl-2-thiazolethiol, 2 3h-thiazolethione, 4-phenyl, 4-phenyl-2-mercaptothiazole, 4-thiazoline-2-thione, 4-phenyl, 2-thiazolethiol, 4-phenyl, 4-phenyl-thiazole-2-thiol, 4-phenylthiazole-2 3h-thione
PubChem CID 3000729
IUPAC navn 4-phenyl-3H-1,3-thiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-4-phenylthiazole
Smeltepunkt 172 °C til 175 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 128288
Formel vægt 193.3
Procent renhed 98%