Få mere at vide
2-Mercapto-4-methylpyrimidin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11424524
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424524 100 g 100g
11414524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13145.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6959-66-6 | C5H7ClN2S | 162,635 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-66-6
Molekylær formel C5H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 162.635
MDL nummer MFCD00012783
InChI nøgle UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
PubChem CID 2723697
IUPAC navn 6-methyl-lH-pyrimidin-2-thion;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Smeltepunkt ∼265 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3691520
Formel vægt 162.64
Procent renhed 99%