Få mere at vide
2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 34272-64-5 |
| Molekylær formel | C6H7NO2S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-4-methyl-2-thioxo-5-thiazoleacetic Acid, (2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic Acid, 2-(2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic Acid, 2-Mercapto-4-methyl-5-(carboxymethyl)thiazole, THR 221VI |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2S2/c1-3-4(2-5(8)9)11-6(10)7-3/h2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMIL | O=C(O)CC1=C(C)NC(S1)=S |
| IUPAC navn | 2-(4-methyl-2-sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.26 |
| Formel vægt | 188.9918 |