Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate, 98%
Artikelnummer. 11494913
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494913 50 g 50g
11484913 10 g 10g
11404923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494913 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A12231.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 22325-27-5
Molekylær formel C6H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 140.204
MDL nummer MFCD00006079
InChI nøgle RAFAYWADRVMWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine, 4,6-dimethyl-2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiopyrimidine, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, 2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thione, 4,6-dimethyl-pyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiolpyrimidine
PubChem CID 673664
IUPAC navn 4,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2-thione
SMIL CC1=CC(=NC(=S)N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate
Smeltepunkt 213°C to 216°C
Mængde 50 g
Beilstein 81330
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98%