Få mere at vide
2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole |
| CAS | 931581-17-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H4 H2 N2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2H-Benzimidazole-2-thione-4,5,6,7-d4, 1,3-dihydro- (ACI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione-4,5,6,7-d4 (ACI), 2-Mercaptobenzimidazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzimidazole-2-thiol-4,5,6,7-D4, 2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole-4,5,6,7-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(S)nc2c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.23 |
| Vis mere |