Få mere at vide
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98%
Artikelnummer. 11986251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986251 500 g Glasflaske 500g
10275220 25 g Glasflaske 25g
10041260 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11986251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125505000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
2-Mercapto-1-methylimidazol, CAS # 60-56-0, også kendt som methimazol, er en skjoldbruskkirtelhormonantagonist, der bruges til at studere behandling af skjoldbruskkirtelsygdomme. | CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 2-Mercapto-1-methylimidazol, også kendt som methimazol, er en antithyroid medicin
  • Methimazol virker ved at hæmme enzymet thyroidperoxidase (TPO), som er ansvarlig for syntetisering af skjoldbruskkirtelhormonerne triiodothyronin (T3 ) og thyroxin (T4 ) fra precursoren thyroglobulin
Applikationer
  • Methimazol er blevet brugt i laboratoriemiljøer til at modellere olfaktorisk epiteldegeneration
  • Kan bruges til at studere forstyrrelser i iodidmetabolisme
  • Methimazol er blevet brugt i farmakokinetiske undersøgelser i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-56-0
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.17
MDL nummer MFCD00179321
InChI nøgle PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC navn 3-methyl-lH-imidazol-2-thion
SMIL CN1C=CNC1=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-1-methylimidazole
Smeltepunkt 140,0 °C til 145,0 °C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 280,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Tab ved tørring 1% (105 °C, 2 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og acetone, sparsomt opløselige i ether, petr. ether, benzen
Formel vægt 114.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.