Få mere at vide
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98%
Artikelnummer. 10275220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275220 25 g Glasflaske 25g
10041260 100 g Glasflaske 100g
11986251 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125500250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
2-Mercapto-1-methylimidazol, CAS # 60-56-0, også kendt som methimazol, er en skjoldbruskkirtelhormonantagonist, der bruges til at studere behandling af skjoldbruskkirtelsygdomme. | CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 2-Mercapto-1-methylimidazol, også kendt som methimazol, er en antithyroid medicin
  • Methimazol virker ved at hæmme enzymet thyroidperoxidase (TPO), som er ansvarlig for syntetisering af skjoldbruskkirtelhormonerne triiodothyronin (T3 ) og thyroxin (T4 ) fra precursoren thyroglobulin
Applikationer
  • Methimazol er blevet brugt i laboratoriemiljøer til at modellere olfaktorisk epiteldegeneration
  • Kan bruges til at studere forstyrrelser i iodidmetabolisme
  • Methimazol er blevet brugt i farmakokinetiske undersøgelser i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-56-0
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.17
MDL nummer MFCD00179321
InChI nøgle PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC navn 3-methyl-lH-imidazol-2-thion
SMIL CN1C=CNC1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-1-methylimidazole
Smeltepunkt 140.0°C to 145.0°C
Farve Creme til hvid
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt >100°C
Tab ved tørring 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Formel vægt 114.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.