Få mere at vide
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98%
Artikelnummer. 11444424
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444424 25 g 25g
11454424 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13094.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114,17 g/mol
Besidder antioxidante egenskaber
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-56-0
Molekylær formel C4H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 114.17
MDL nummer MFCD00179321
InChI nøgle PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC navn 3-methyl-lH-imidazol-2-thion
SMIL CN1C=CNC1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-1-methylimidazole
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Kogepunkt 280°C (decomposition)
Lugt Stench
Mængde 25 g
Beilstein 108646
Merck Index 14,5971
Opløselighedsinformation Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formel vægt 114.17
Procent renhed 98%