Få mere at vide
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 11465127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465127 50 g 50g
11455127 10 g 10g
11475127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22556.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118,172 g/mol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18686-82-3
Molekylær formel C2H2N2S2
Molekylvægt (g/mol) 118.172
MDL nummer MFCD00040404
InChI nøgle JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
IUPAC navn 3H-1,3,4-thiadiazol-2-thion
SMIL C1=NNC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 118.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione