Få mere at vide
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 11455127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455127 10 g 10g
11465127 50 g 50g
11475127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22556.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118,172 g/mol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18686-82-3
Molekylær formel C2H2N2S2
Molekylvægt (g/mol) 118.172
MDL nummer MFCD00040404
InChI nøgle JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
IUPAC navn 3H-1,3,4-thiadiazol-2-thion
SMIL C1=NNC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 118.17
Procent renhed 98%