Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2'-MeCCPA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044762
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18044762 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18044762 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2281/10
Very selective and potent A1 receptor agonist
Potent and highly selective agonist at A1 adenosine receptors (Ki values are 3.3, 9580, 37600 and 1150 nM for human recombinant A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively). Acts as a full agonist; inhibits forskolin-stimulated adenylyl cyclase activity in rat cortical membranes with an IC50 value of 13.1 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-MeCCPA
CAS 205171-12-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H22ClN5O4
Formel vægt 383.83
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 383.833