Få mere at vide
Hirschmann™ 2 m Opus™ Data strømkabel
Artikelnummer. 10217873
Skift visning
Længde (metrisk):
2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10217873 2 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10217873 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9587002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1281.00 DKK
    837.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 443.71 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Et tilslutningskabel til Opus dispensere og styreenheden.
  • 2 m i længden
  • Forbinder basisenheden til styreenheden
  • Tilbehørsartikel
Tekniske data
Længde (metrisk) 2 m
Til brug med (udstyr) Opus dispensere
Til brug med (applikation) Tilslutning af basisenhed til kontrolenheden
Type Data strømkabel