Få mere at vide
2-Linoleoyl-rac-glycerol (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Linoleoyl Glycerol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| Formel vægt | 354.277 |