Få mere at vide
Sharpsafe™ 2 L Sharps beholder
Beskrivelse
- Verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
- De 2 liter er designet til at blive brugt sammen med Sharpsafe Bakke til at udgøre en integreret del af Sharpsafe Near Patient Sharps Disposal System (NPSD).
- Den store åbning muliggør sikker og nem bortskaffelse af kanyler og sprøjter, og en klar indvendig klap giver ekstra beskyttelse.
- Et gennemsigtigt låg med tydeligt synlig påfyldningslinje og inkjet-printet affaldsadskillelsesmeddelelse hjælper med at sikre, at produktet ikke overfyldes.
- Vores Sharps-beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
- Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
- Egenskaber og fordele
- Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
- Halvgennemsigtigt låg– indhold synligt, når det er fyldt.
- Klart, selvaktiverende sikkerhedsskjold sikrer sikker bortskaffelse.
- Sikkerhedsskjold lavet af 100% genbrugsmateriale
- In-mold etiket– tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
- Midlertidig& Endelig lukning funktion
- Simpel 4 klik montering
- Overholder nedenstående standarder
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Certificeringer/compliance | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 385 x 585 x 375 mm |
| Mængde | 50/Cs. |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed |
| Produkttype | Sharps Container |