Learn More
2-Ketoglutarsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Ketoglutaric acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 146.0215 |
| Procent renhed | >95% |