Få mere at vide
2-Ketoglutarsyre, TRC
Artikelnummer. 17961955
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961955 25 g
17973625 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK19120025G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-50-7
Molekylær formel C5 H6 O5
Molekylvægt (g/mol) 146.1
Synonym alpha-Ketoglutaric Acid, Pentanedioic acid, 2-oxo- (9CI, ACI), 2-Oxopentanedioic acid (ACI), Glutaric acid, 2-oxo- (8CI), 2-Ketoglutaric acid, 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid, 2-Oxoglutaric acid, Aladdin K 105571, NSC 17391, α-keto-Glutaric acid, α-Ketoglutaric acid, α-Oxoglutaric acid, α-Oxopentanedioic acid
IUPAC navn 2-oxopentanedioinsyre
SMIL OC(=O)CCC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Ketoglutaric acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 146.0215
Procent renhed >95%