Få mere at vide
2-Ketoglutarsyre, dinatriumsalt, dihydrat, 99%
Artikelnummer. 10623373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623373 5 g Glasflaske 5g
10277500 50 g Glasflaske 50g
10095993 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271250050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5·2H2O | 226,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-72-6
Molekylær formel C5H4Na2O5·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 226.1
MDL nummer MFCD00150702
InChI nøgle YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC navn dinatrium;2-oxopentandioat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 12% til 16%
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaOOCCH2CH2C(O)COONa·2H2O
Mængde 5 g
Beilstein 03, 1813
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 226.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller granulat