Få mere at vide
2-Ketoglutaric acid, 98%
Artikelnummer. 10784251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10784251
Brand: Thermo Scientific Acros 122861000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-50-7
Molekylær formel C5H6O5
Molekylvægt (g/mol) 146.098
MDL nummer MFCD00004165
InChI nøgle KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC navn 2-oxopentandisyre
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ketoglutaric acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0.2% max.
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 1 hr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2COCO2H
Mængde 100 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Merck Index 15, 5350
Transmission 95% min. (c=10, H2O)
Formel vægt 146.1
Procent renhed ≥97.5% (on anhydrous substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ketoglutaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.