missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Keto-L-gulonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30405039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405039 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1913201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Keto-L-gulonic Acid
CAS 526-98-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H10O7
Mængde 1 g
Synonym L-Xylo-2-Hexulosonic Acid, L-Xylo-Hexulosonic Acid, 2-Keto-L-idonic Acid, 2-Keto-L-gulonic Acid, 2-Keto-L-Gulonic Acid, L-Xylohexulosonic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-/m0/s1
SMIL OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.14
Formel vægt 194.0427
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.