Få mere at vide
2-Keto-L-gulonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Keto-L-gulonic Acid |
| CAS | 526-98-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H10O7 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | L-Xylo-2-Hexulosonic Acid, L-Xylo-Hexulosonic Acid, 2-Keto-L-idonic Acid, 2-Keto-L-gulonic Acid, 2-Keto-L-Gulonic Acid, L-Xylohexulosonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.14 |
| Vis mere |