Få mere at vide
2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0166.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
CAS 219905-82-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 O7 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-xylo-2-Hexulosonic acid, monohydrate (9CI), 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1
SMIL O.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxo-hexanoic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 212.155
Mængde 25 mg
Formel vægt 212.0532 g/mol