Få mere at vide
2-Keto-D-gluconsyre hemicalciumsalt monohydrat, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 3808734 |
| Optisk rotation | −70° (c=2 i vand) |
| Formel vægt | 231.22 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |