Få mere at vide
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate, 99%
Artikelnummer. 15420617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420617 1 g 1g
15430617 5 g 5g
15440617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66609.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3470-37-9
Molekylær formel C12H20CaO14
Molekylvægt (g/mol) 428.356
MDL nummer MFCD00149104
InChI nøgle QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC navn calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexansyre
SMIL C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3808734
Optisk rotation −70° (c=2 in Water)
Formel vægt 231.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver