Få mere at vide
2-keto-D-gluconsyre, hemicalciumsaltmonohydrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473050 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473050 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11473050 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9265.00 DKK
    8823.27 DKK / 10g
    Spare 441.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
2-Keto-D-gluconsyre hemicalciumsalt er hemicalciumsalt af 2-keto-D-gluconsyre. Det er fremstillet af D-glukose
Kemiske identifikatorer
CAS 3470-37-9
Molekylær formel C12H20CaO14
Molekylvægt (g/mol) 428.356
MDL nummer MFCD00149104
InChI nøgle QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC navn calcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexansyre
SMIL C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 g
Formel vægt 213.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate