Få mere at vide
2-Isothiocyanatoacetamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isothiocyanatoacetamide |
| CAS | 145518-36-1 |
| Molekylær formel | C3H4N2OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2OS/c4-3(6)1-5-2-7/h1H2,(H2,4,6) |
| SMIL | NC(=O)CN=C=S |
| IUPAC navn | 2-isothiocyanatoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.14 |
| Formel vægt | 116.0044 |