Få mere at vide
2-Isothiocyanatoacetamide, TRC
Artikelnummer. 30341836
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30341836 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30341836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB45243010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isothiocyanatoacetamide
CAS 145518-36-1
Molekylær formel C3H4N2OS
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4N2OS/c4-3(6)1-5-2-7/h1H2,(H2,4,6)
SMIL NC(=O)CN=C=S
IUPAC navn 2-isothiocyanatoacetamide
Molekylvægt (g/mol) 116.14
Formel vægt 116.0044