Få mere at vide
2-Isopropylthioxanthorn (2-ITX), Mikromol™
Artikelnummer. 30049585
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049585 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049585 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2585.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Isopropylthioxanthon (2-ITX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylthioxantone ITX
CAS 5495-84-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Isopropylthioxantone ITX
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 2-propan-2-ylthioxanthen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 254.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 254,0765 g/mol