Få mere at vide
2-(Isopropylthio)ethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397385
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397385 25 g 25g
11387385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05312.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40811-49-2
Molekylær formel C5H12OS
Molekylvægt (g/mol) 120.21
MDL nummer MFCD00014038
InChI nøgle QGONIKZRWOOHBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylthio ethanol, 2-isopropylsulfanyl ethanol, ethanol, 2-1-methylethyl thio, 2-hydroxyethyl isopropyl sulfide, 2-1-methylethyl thio ethanol, isopropylthioethanol, acmc-1arvo, 2-propan-2-ylthio ethanol, 2-hydroxyethylisopropylsulfide, 2-isopropylsulfanyl ethanol #
PubChem CID 101268
IUPAC navn 2-propan-2-ylsulfanylethanol
SMIL CC(C)SCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Isopropylthio)ethanol
Tæthed 0.979
Kogepunkt 191°C to 192°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Lineær formel (CH3)2CHS(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.478
Mængde 25 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1697233
Formel vægt 120.21
Procent renhed ≥98%