Få mere at vide
2-Isopropylthio-5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylthio-5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid |
| CAS | 1256345-52-4 |
| Molekylær formel | C9H11BF3NO2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BF3NO2S/c1-5(2)17-8-7(10(15)16)3-6(4-14-8)9(11,12)13/h3-5,15-16H,1-2H3 |
| SMIL | B(C1=CC(=CN=C1SC(C)C)C(F)(F)F)(O)O |
| IUPAC navn | [2-propan-2-ylsulfanyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.06 |
| Formel vægt | 265.0556 |