Få mere at vide
2-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)20-15-9-10-16-21(20)25-26(22,23-18-11-5-3-6-12-18)24-19-13-7-4-8-14-19/h3-17H,1-2H3 |