Få mere at vide
2-Isopropylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30405349
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30405349 1 g
1 options
Artikelnummer. 30405349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8726901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Molekylær formel C13 H14
Mængde 1 g
Synonym Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-propan-2-ylnaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Formel vægt 170.1096