Få mere at vide
2-isopropylnaphthalen, 96%
Artikelnummer. 11432138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432138 25 g 25g
11422138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15153.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170,255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2027-17-0
Molekylær formel C13H14
Molekylvægt (g/mol) 170.255
MDL nummer MFCD00014322
InChI nøgle TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
IUPAC navn 2-propan-2-ylnaphthalen
SMIL CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylnaphthalene
Smeltepunkt 14 °C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 268 °C
Flammepunkt 122 °C (252 °F)
Brydningsindeks 1.587
Mængde 25 g
Formel vægt 170.26
Procent renhed 96%