Få mere at vide
2-isopropylnaphthalen 10.000 μg/ml i hexadekan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324730
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
30324730 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30324730 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010402HD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Analyt- eller komponentnavne 2-isopropylnaphthalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H14
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-propan-2-ylnaphthalen
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexadecane
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Mængde 250 ml
Formel vægt 170,1096 g/mol