Få mere at vide
2-Isopropylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylimidazole |
| CAS | 36947-68-9 |
| Molekylær formel | C6H10N2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)-1H-Imidazole, 2-Isopropyl-1H-imidazole, 2-Isopropylimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(C)c1ncc[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-propan-2-yl-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.16 |
| Formel vægt | 110.0844 |