Få mere at vide
2-isopropylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430903
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430903 100 g 100g
11440903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13307.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36947-68-9 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36947-68-9
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00014486
InChI nøgle FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
PubChem CID 123457
IUPAC navn 2-propan-2-yl-lH-imidazol
SMIL CC(C)C1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylimidazole
Smeltepunkt 126°C to 132°C
Kogepunkt 256°C to 260°C
Mængde 100 g
Beilstein 107804
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 110.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylimidazole