missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylaminoethanol |
| CAS | 109-56-8 |
| Molekylær formel | C5H13NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-isopropylamino ethanol, n-isopropylethanolamine, 2-isopropylaminoethanol, isopropylaminoethanol, ethanolisopropylamine, ethanol, 2-1-methylethyl amino, n-isopropylaminoethanol, monoisopropylaminoethanol, n-hydroxyethyl isopropylamine |
| InChI nøgle | RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)NCCO |
| IUPAC navn | 2-(propan-2-ylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.165 |
| PubChem CID | 7994 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?