Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylamino-1-phenylethanol |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 179.26 |