Få mere at vide
2-isopropyl Thioxanthon, TRC
Artikelnummer. 17989354
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989354 5 g
17958694 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17989354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8735005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5495-84-1
Molekylær formel C16 H14 O S
Molekylvægt (g/mol) 254.35
Synonym 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
IUPAC navn 2-propan-2-ylthioxanthen-9-one
SMIL CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylthioxantone ITX
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
Formel vægt 254.0765