Få mere at vide
2-isopropyl-d7 Thioxanthon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropyl-d7 Thioxanthone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D |