Få mere at vide
2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, TRC
Artikelnummer. 30398270
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30398270 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30398270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI74562050MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
CAS 63451-42-3
Molekylær formel C18 H21 N
Mængde 50 mg
Synonym 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
InChI formel InChI=1S/C18H21N/c1-12(2)13-9-10-17-15(11-13)18(3,4)14-7-5-6-8-16(14)19-17/h5-12,19H,1-4H3
SMIL CC(C)c1ccc2Nc3ccccc3C(C)(C)c2c1
IUPAC navn 9,9-dimethyl-2-propan-2-yl-10H-acridine
Molekylvægt (g/mol) 251.366
Formel vægt 251.167