Få mere at vide
2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-5(2)8-9-6(3)4-7(11)10-8/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11) |
| Formel vægt | 152.095 |