missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene |
| CAS | 1706-81-6 |
| Molekylær formel | C10H13NO3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7(2)9-6-8(11(12)13)4-5-10(9)14-3/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-nitro-2-propan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?