Få mere at vide
2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O6/c1-5-16-11(14)13(12(15)17-6-2)7-18-10(9(3)4)19-8-13/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 274.1416 |