Få mere at vide
2-Isopropoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11995881
Brand: Thermo Scientific Acros 431380100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 138008-97-6
Molekylær formel C9H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 180.01
MDL nummer MFCD03427050
InChI nøgle XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
IUPAC navn (2-propan-2-yloxyphenyl)boronic acid
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 43.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 199.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 10 g
Formel vægt 180.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.