Få mere at vide
2-Isopropoxyphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10323722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10323722 5 g Glass Bottle 5g
10185120 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10323722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4812-20-8
MDL nummer MFCD00002184
InChI nøgle ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC navn 2-propan-2-yloxyphenol
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyphenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown-Red to Yellow
Tæthed 1.0300g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H12O2
Lineær formel (CH3)2CHOC6H4OH
Brydningsindeks 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 152.193
Formel vægt 152.19
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid