Få mere at vide
2-isopropoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11371877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371877 25 g 25g
11361877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07360.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
2-Isopropoxyphenol er en metabolit af propoxur. Det blev brugt som et målkemikalie i udviklingen af en metode til at måle urinens phenoliske metabolitter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Isopropoxyphenol er en metabolit af propoxur. Det blev brugt som et målkemikalie i udviklingen af en metode til at måle urinens phenoliske
metabolitter Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4812-20-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002184
InChI nøgle ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC navn 2-propan-2-yloxyphenol
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyphenol
Tæthed 1.032
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 25 g
Beilstein 1937063
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 152.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropoxyphenol