Få mere at vide
2-Isopropoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 11361877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361877 5 g 5g
11371877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07360.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-Isopropoxyphenol er en metabolit af propoxur. Det blev brugt som et målkemikalie i udviklingen af en metode til at måle urinens phenoliske metabolitter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Isopropoxyphenol er en metabolit af propoxur. Det blev brugt som et målkemikalie i udviklingen af en metode til at måle urinens phenoliske
metabolitter Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4812-20-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002184
InChI nøgle ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC navn 2-propan-2-yloxyphenol
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyphenol
Tæthed 1.032
Kogepunkt 100°C to 102°C (11 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
Beilstein 1937063
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 152.19
Procent renhed 97%