Få mere at vide
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Artikelnummer. 30393422
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30393422 5 g
1 options
Artikelnummer. 30393422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8234105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 61676-62-8
Molekylær formel C9H19BO3
Mængde 5 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop
InChI formel InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
SMIL CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 186.06
Formel vægt 186.1427