Få mere at vide
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 94%
Artikelnummer. 11344016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344016 5 g 5g
11334016 1 g 1g
11354016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17278.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61676-62-8 | C9H19BO3 | 186,058 g/mol
Reagens til fremstilling af fluorenylborolan, reagens, der bruges til at borylere arener. Reagens brugt til at borylere arener og til fremstilling af fluorenylborolan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reagens
til fremstilling af fluorenylborolan, reagens, der bruges til at borylere arener. Reagens brugt til at borylere arener og til fremstilling af fluorenylborolan.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61676-62-8
Molekylær formel C9H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 186.058
MDL nummer MFCD00192241
InChI nøgle MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Tæthed 0.912
Kogepunkt 73 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 42 °C (107 °F)
Brydningsindeks 1.409
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1906370
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 186.06
Procent renhed 98%