Få mere at vide
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10437012 1 g Glass bottle 1g
10331614 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 61676-62-8
Molekylær formel C9H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 186.06
MDL nummer MFCD00192241
InChI nøgle MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9120g/mL
Kogepunkt 73°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4080 to 1.41
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.912
Formel vægt 186.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid